2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR310903-1G OR310903-500MG
APOSOR310903-1GEA 8550 SEK
APOSOR310903-1G APOSOR310903-500MG
2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₉NO₂
Smältpunkt: 95…96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09907934
CAS nummer: 59236-36-1