7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3109-1G OR3109-5G OR3109-25G
APOSOR3109-1GEA 345 SEK
APOSOR3109-1G APOSOR3109-5G APOSOR3109-25G
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol
Formel: C₆H₅N₃O₂
Smältpunkt: >350 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03092515
CAS nummer: 39929-79-8