4-Cyanobenzamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR310641-5G OR310641-25G
APOSOR310641-5GEA 1150 SEK
APOSOR310641-5G APOSOR310641-25G
4-Cyanobenzamide 98%
4-Cyanobenzamide
Formel: C₈H₆N₂O
Smältpunkt: 225…228 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017133
CAS nummer: 3034-34-2