3,5-Dibromo-4-picoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,5-Dibromo-4-methylpyridine
OR310632-100G OR310632-25G OR310632-5G
APOSOR310632-100GEA 4100 SEK
APOSOR310632-100G APOSOR310632-25G APOSOR310632-5G
3,5-Dibromo-4-picoline
3,5-Dibromo-4-picoline
Formel: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Smältpunkt: 104…107 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00128859
CAS nummer: 3430-23-7