5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine, Abametapir, 6,6'-Bi-3-picoline
OR31053-5G OR31053-10G OR31053-25G
APOSOR31053-5GEA 310 SEK
APOSOR31053-5G APOSOR31053-10G APOSOR31053-25G
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formel: C₁₂H₁₂N₂
Smältpunkt: 114…117 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01740554
CAS nummer: 1762-34-1