2-Vinylbenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR31038-1G OR31038-5G OR31038-10G
APOSOR31038-1GEA 820 SEK
APOSOR31038-1G APOSOR31038-5G APOSOR31038-10G
2-Vinylbenzoic acid
2-Vinylbenzoic acid
Formel: C₉H₈O₂
Smältpunkt: 94 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02066273
CAS nummer: 27326-43-8