2-Chloropyrimidine-5-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR310354-1G OR310354-25G OR310354-5G
APOSOR310354-1GEA 790 SEK
APOSOR310354-1G APOSOR310354-25G APOSOR310354-5G
2-Chloropyrimidine-5-carbonitrile
2-Chloropyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₅H₂ClN₃
Smältpunkt: 140…142 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10697145
CAS nummer: 1753-50-0