2,5-Dichloro-2,5-dimethylhexane 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR310336-25G OR310336-5G OR310336-100G
APOSOR310336-25GEA 895 SEK
APOSOR310336-25G APOSOR310336-5G APOSOR310336-100G
2,5-Dichloro-2,5-dimethylhexane 98%
2,5-Dichloro-2,5-dimethylhexane
Formel: C₈H₁₆Cl₂
Kokpunkt: 180 °C
Smältpunkt: 68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00126854
CAS nummer: 6223-78-5