6-Chloro-2-(dimethylamino)-1,8-naphthyridine-3-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR310226-500MG OR310226-1G
APOSOR310226-500MGEA 7100 SEK
APOSOR310226-500MG APOSOR310226-1G
6-Chloro-2-(dimethylamino)-1,8-naphthyridine-3-carbonitrile
6-Chloro-2-(dimethylamino)-1,8-naphthyridine-3-carbonitrile
Formel: C₁₁H₉ClN₄
Smältpunkt: 218…220 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20232926
CAS nummer: 1335220-61-5