4-Cyano-3,5-diiodopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
OR310220-1G
OR310220-500MG
APOSOR310220-1GEA
8550
SEK
APOSOR310220-1G
APOSOR310220-500MG
4-Cyano-3,5-diiodopyridine
4-Cyano-3,5-diiodopyridine
Formel:
C₆H₂I₂N₂ MW: 355,90 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09037450 CAS nummer: 827616-50-2 |