1-(4-Bromophenyl)pyrrolidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N-(4-Bromophenyl)pyrrolidine
OR31021-1G OR31021-5G OR31021-10G
APOSOR31021-1GEA 360 SEK
APOSOR31021-1G APOSOR31021-5G APOSOR31021-10G
1-(4-Bromophenyl)pyrrolidine
1-(4-Bromophenyl)pyrrolidine
Formel: C₁₀H₁₂BrN
MW: 226,1130 g/mol
Smältpunkt: 107 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04112480
CAS nummer: 22090-26-2