4,6-Dibromopyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
OR310203-1G OR310203-500MG
APOSOR310203-1GEA 7200 SEK
APOSOR310203-1G APOSOR310203-500MG
4,6-Dibromopyrimidine
4,6-Dibromopyrimidine
Formel: C₄H₂Br₂N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00233946
CAS nummer: 36847-10-6