4-Formyl-2-picoline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Methylisonicotinaldehyde
OR310148-1G OR310148-5G
APOSOR310148-1GEA 1575 SEK
APOSOR310148-1G APOSOR310148-5G
4-Formyl-2-picoline 95%
4-Formyl-2-picoline
Formel: C₇H₇NO
MW: 121,1400 g/mol
Kokpunkt: 53…54 °C/0,5mmHg
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06410683
CAS nummer: 63875-01-4