3-Iodo-1H-indole-2-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR310143-1G OR310143-500MG
APOSOR310143-1GEA 5725 SEK
APOSOR310143-1G APOSOR310143-500MG
3-Iodo-1H-indole-2-carbonitrile
3-Iodo-1H-indole-2-carbonitrile
Formel: C₉H₅IN₂
Smältpunkt: 178…180 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22126121
CAS nummer: 51796-65-7