3-Bromo-1H-indole-2-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR310141-1G OR310141-500MG
APOSOR310141-1GEA 5725 SEK
APOSOR310141-1G APOSOR310141-500MG
3-Bromo-1H-indole-2-carbonitrile
3-Bromo-1H-indole-2-carbonitrile
Formel: C₉H₅BrN₂
Smältpunkt: 176…178 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22126115
CAS nummer: 1373348-93-6