6-Methoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Leverantör: Apollo Scientific
OR310132-1G OR310132-500MG
APOSOR310132-1GEA 7900 SEK
APOSOR310132-1G APOSOR310132-500MG
6-Methoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
6-Methoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Smältpunkt: 164…166 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12924304
CAS nummer: 1138220-76-4