4,4-Dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4,4-Dimethylisoxazolidin-3-one
OR310131-1G OR310131-100MG OR310131-250MG
APOSOR310131-1GEA 1350 SEK
APOSOR310131-1G APOSOR310131-100MG APOSOR310131-250MG
4,4-Dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one
4,4-Dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one
Formel: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Smältpunkt: 74…76 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD21333197
CAS nummer: 81778-07-6