1H,4H,5H,6H-Cyclopenta[c]pyrazole-3-carboxamide
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR310118-1G
OR310118-250MG
APOSOR310118-1GEA
2900
SEK
APOSOR310118-1G
APOSOR310118-250MG
1H,4H,5H,6H-Cyclopenta[c]pyrazole-3-carboxamide
1H,4H,5H,6H-Cyclopenta[c]pyrazole-3-carboxamide
Formel:
C₇H₉N₃O Smältpunkt: 215…217 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD11506254 CAS nummer: 851776-30-2 |