7-Hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)-2H-chromen-2-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR310110-1G OR310110-250MG
APOSOR310110-1GEA 1875 SEK
APOSOR310110-1G APOSOR310110-250MG
7-Hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)-2H-chromen-2-one
7-Hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)-2H-chromen-2-one
Formel: C₁₄H₁₅NO₄
Smältpunkt: 139…142 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00868668
CAS nummer: 25392-50-1