1-Butylboronic acid-(1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol ester
Leverantör: Apollo Scientific
OR310106-1G OR310106-500MG
APOSOR310106-1GEA 4275 SEK
APOSOR310106-1G APOSOR310106-500MG
1-Butylboronic acid-(1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol ester
1-Butylboronic acid-(1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol ester
Formel: C₁₄H₂₅BO₂
MW: 236,17 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09037499
CAS nummer: 85167-10-8