6-Chloropyridazine-3-carboxamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3101-1G OR3101-5G OR3101-2.5G OR3101-10G
APOSOR3101-1GEA 1300 SEK
APOSOR3101-1G APOSOR3101-5G APOSOR3101-2.5G APOSOR3101-10G
6-Chloropyridazine-3-carboxamide 97%
6-Chloropyridazine-3-carboxamide
Formel: C₅H₄ClN₃O
MW: 157,5600 g/mol
Smältpunkt: 243…244 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09258882
CAS nummer: 66346-83-6