3-Bromo-2-ethoxypyridine
Leverantör: Apollo Scientific
OR310089-1G OR310089-500MG
APOSOR310089-1GEA 4275 SEK
APOSOR310089-1G APOSOR310089-500MG
3-Bromo-2-ethoxypyridine
3-Bromo-2-ethoxypyridine
Formel: C₇H₈BrNO
MW: 202,05 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234309
CAS nummer: 57883-25-7