5-(4-Chlorophenyl)-3-iodopyridin-2-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR310068-1G OR310068-500MG
APOSOR310068-1GEA 6325 SEK
APOSOR310068-1G APOSOR310068-500MG
5-(4-Chlorophenyl)-3-iodopyridin-2-amine
5-(4-Chlorophenyl)-3-iodopyridin-2-amine
Formel: C₁₁H₈ClIN₂
Smältpunkt: 136…137 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22373657
CAS nummer: 1356397-46-0