4-tert-Butylpyrimidin-2-amine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR310038-1G OR310038-250MG
APOSOR310038-1GEA 6500 SEK
APOSOR310038-1G APOSOR310038-250MG
4-tert-Butylpyrimidin-2-amine 95%
4-tert-Butylpyrimidin-2-amine
Formel: C₈H₁₃N₃
Smältpunkt: 126…128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01646229
CAS nummer: 17321-94-7