1H-Indole-2-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Indole-2-carbonitrile
OR310037-1G OR310037-5G OR310037-250MG
APOSOR310037-1GEA 1750 SEK
APOSOR310037-1G APOSOR310037-5G APOSOR310037-250MG
1H-Indole-2-carbonitrile
1H-Indole-2-carbonitrile
Formel: C₉H₆N₂
MW: 142,161 g/mol
Smältpunkt: 98…100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00187566
CAS nummer: 36193-65-4