Pyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR310008-1G OR310008-500MG
APOSOR310008-1GEA 3875 SEK
APOSOR310008-1G APOSOR310008-500MG
Pyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Pyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formel: C7H5N3O
MW: 147,1300 g/mol
Smältpunkt: 320 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09999183
CAS nummer: 19178-25-7