2,6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR310005-1G OR310005-250MG
APOSOR310005-1GEA 1050 SEK
APOSOR310005-1G APOSOR310005-250MG
2,6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
2,6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄Cl₃N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03783562
CAS nummer: 101990-72-1