3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30995-25G OR30995-5G
APOSOR30995-25GEA 3025 SEK
APOSOR30995-25G APOSOR30995-5G
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine
Formel: C6H4BrN3
MW: 198,0201 g/mol
Smältpunkt: 146…149 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09757672
CAS nummer: 18087-73-5