3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30985-25G OR30985-5G OR30985-1G
APOSOR30985-25GEA 9000 SEK
APOSOR30985-25G APOSOR30985-5G APOSOR30985-1G
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₆IN₃
MW: 259,05 g/mol
Smältpunkt: 182…188 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09261138
CAS nummer: 88805-76-9