3-Amino-6-methylpyridazine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR30962-1G
OR30962-5G
APOSOR30962-1GEA
275
SEK
APOSOR30962-1G
APOSOR30962-5G
3-Amino-6-methylpyridazine
3-Amino-6-methylpyridazine
Formel:
C₅H₇N₃ Smältpunkt: 223…227 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01569899 CAS nummer: 18591-82-7 |