5-Amino-2-methoxypyrimidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30959-1G OR30959-250MG OR30959-5G
APOSOR30959-1GEA 755 SEK
APOSOR30959-1G APOSOR30959-250MG APOSOR30959-5G
5-Amino-2-methoxypyrimidine 95%
5-Amino-2-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₇N₃O
MW: 125.1286 g/mol
Smältpunkt: 119…120 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08234878
CAS nummer: 56621-89-7