3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR30951-1G
OR30951-250MG
APOSOR30951-1GEA
1575
SEK
APOSOR30951-1G
APOSOR30951-250MG
3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₆H₄ClN₃ Smältpunkt: 170…171 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD07780767 CAS nummer: 95095-84-4 |