2,6-Dichloro-4-methylpyridin-3-amine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Amino-2,6-dichloro-4-methylpyridine
OR30949-1G OR30949-5G OR30949-250MG
APOSOR30949-1GEA 1900 SEK
APOSOR30949-1G APOSOR30949-5G APOSOR30949-250MG
2,6-Dichloro-4-methylpyridin-3-amine 95%
2,6-Dichloro-4-methylpyridin-3-amine
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177,03 g/mol
Smältpunkt: 83…85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01320814
CAS nummer: 129432-25-3