2-Amino-3-chloropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR30948-100G OR30948-25G
APOSOR30948-100GEA 1150 SEK
APOSOR30948-100G APOSOR30948-25G
2-Amino-3-chloropyridine 98%
2-Amino-3-chloropyridine
Formel: C₅H₅ClN₂
Smältpunkt: 60…64 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03541052
CAS nummer: 39620-04-7