2,7-Dichloro-4-methylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
OR309382-1G OR309382-5G
APOSOR309382-1GEA 1500 SEK
APOSOR309382-1G APOSOR309382-5G
2,7-Dichloro-4-methylquinoline
2,7-Dichloro-4-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂N
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 59666-16-9