5-Bromo-2-nitroanisole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR30931-10G
OR30931-1G
OR30931-5G
APOSOR30931-10GEA
345
SEK
APOSOR30931-10G
APOSOR30931-1G
APOSOR30931-5G
5-Bromo-2-nitroanisole
5-Bromo-2-nitroanisole
Formel:
C₇H₆BrNO₃ Smältpunkt: 90…92 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09966092 CAS nummer: 103966-66-1 |