2-Amino-5-bromophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30930-1G OR30930-5G OR30930-25G
APOSOR30930-1GEA 260 SEK
APOSOR30930-1G APOSOR30930-5G APOSOR30930-25G
2-Amino-5-bromophenol 98%
2-Amino-5-bromophenol
Formel: C₆H₆BrNO
Smältpunkt: 135…140 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03095028
CAS nummer: 38191-34-3