5-Bromo-2-nitrophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30929-10G OR30929-1G OR30929-5G
APOSOR30929-10GEA 380 SEK
APOSOR30929-10G APOSOR30929-1G APOSOR30929-5G
5-Bromo-2-nitrophenol 97%
5-Bromo-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄BrNO₃
Smältpunkt: 40…41 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03095027
CAS nummer: 27684-84-0