6-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Hydroxy-6-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
OR309253-1G OR309253-5G
APOSOR309253-1GEA 3650 SEK
APOSOR309253-1G APOSOR309253-5G
6-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde
6-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,2 g/mol
Smältpunkt: 248…250 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02227056
CAS nummer: 123990-78-3