7,8-Dichloro-4-quinolinol
Leverantör: Apollo Scientific
OR309218-1G OR309218-250MG
APOSOR309218-1GEA 3350 SEK
APOSOR309218-1G APOSOR309218-250MG
7,8-Dichloro-4-quinolinol
7,8-Dichloro-4-quinolinol
Formel: C₉H₅Cl₂NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00272453
CAS nummer: 871217-91-3