5-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30919-5G OR30919-1G OR30919-25G
APOSOR30919-5GEA 295 SEK
APOSOR30919-5G APOSOR30919-1G APOSOR30919-25G
5-Bromo-2-nitrobenzonitrile
5-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrN₂O₂
Smältpunkt: 116…118 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10699674
CAS nummer: 89642-50-2