(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR309159-1G OR309159-5G
APOSOR309159-1GEA 1300 SEK
APOSOR309159-1G APOSOR309159-5G
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Formel: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Kokpunkt: 165…171 °C
Densitet: 0,979 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09260722
CAS nummer: 110013-19-9