Pyrrolidin-3-ylmethanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR309156-1G OR309156-5G
APOSOR309156-1GEA 1125 SEK
APOSOR309156-1G APOSOR309156-5G
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Formel: C5H11NO
MW: 101,15 g/mol
Kokpunkt: 165…171 °C
Densitet: 0,979 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 86 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07773080
CAS nummer: 5082-74-6