4-Methylpiperazin-2-one 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR309137-1G OR309137-10G OR309137-5G
APOSOR309137-1GEA 360 SEK
APOSOR309137-1G APOSOR309137-10G APOSOR309137-5G
4-Methylpiperazin-2-one 97%
4-Methylpiperazin-2-one
Formel: C₅H₁₀N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11870124
CAS nummer: 34770-60-0