Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR308077-1G OR308077-5G
APOSOR308077-1GEA 390 SEK
APOSOR308077-1G APOSOR308077-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Smältpunkt: 199…201 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00229214
CAS nummer: 16205-46-2