1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR308069-1G OR308069-5G OR308069-25G
APOSOR308069-1GEA 615 SEK
APOSOR308069-1G APOSOR308069-5G APOSOR308069-25G
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₄
Smältpunkt: 159…160 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01632465
CAS nummer: 129799-08-2