3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR308047-10G OR308047-5G OR308047-25G
APOSOR308047-10GEA 2150 SEK
APOSOR308047-10G APOSOR308047-5G APOSOR308047-25G
3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
Formel: C7H4BrClN2
MW: 231.4800 g/mol
Smältpunkt: 214…215 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09880132
CAS nummer: 1000340-39-5