5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 5-Chloro-7-azaindole
OR308035-25G OR308035-5G
APOSOR308035-25GEA 1325 SEK
APOSOR308035-25G APOSOR308035-5G
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Smältpunkt: 161…165 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659676
CAS nummer: 866546-07-8