1-Boc-azetidine-3-ylmethanol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR308030-25G
OR308030-5G
OR308030-1G
APOSOR308030-25GEA
1075
SEK
APOSOR308030-25G
APOSOR308030-5G
APOSOR308030-1G
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol 98%
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol
Formel:
C₉H₁₇NO₃ Kokpunkt: 268…273 °C Smältpunkt: 55 °C Densitet: 1,115 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 117 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06656141 CAS nummer: 142253-56-3 |