6,8-Dichloro-4-quinolinol
Leverantör: Apollo Scientific
OR307976-1G
OR307976-250MG
APOSOR307976-1GEA
3075
SEK
APOSOR307976-1G
APOSOR307976-250MG
6,8-Dichloro-4-quinolinol
6,8-Dichloro-4-quinolinol
Formel:
C₉H₅Cl₂NO Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00272390 CAS nummer: 57935-38-3 |